Stampa…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303371-1G PC303371-5G
APOSPC303371-1GEA 339 EUR
APOSPC303371-1G APOSPC303371-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₇Cl₂FO₃
Peso molecolare: 253,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30726939
CAS Number: 2149589-78-4