4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303369-1G
PC303369-5G
PC303369-25G
APOSPC303369-1GEA
244
EUR
APOSPC303369-1G
APOSPC303369-5G
APOSPC303369-25G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₆BrCl₂FO Peso molecolare: 287,941 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30726938 CAS Number: 2149602-14-0 |