4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅Cl₂FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30726936 CAS Number: 2149599-01-7 |