Stampa…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303366-1G PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA 522 EUR
APOSPC303366-1G APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₃BrF₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28727899
CAS Number: 1805511-32-3