Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303365-1G PC303365-250MG
APOSPC303365-1GEA 444 EUR
APOSPC303365-1G APOSPC303365-250MG
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18432476
CAS Number: 1263378-40-0