Stampa…
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine
PC303359-1G PC303359-5G
APOSPC303359-1GEA 77.1 EUR
APOSPC303359-1G APOSPC303359-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Peso molecolare: 177,579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458696
CAS Number: 924818-16-6