5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303355-5G
PC303355-1G
APOSPC303355-5GEA
836
EUR
APOSPC303355-5G
APOSPC303355-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide
Formula:
C₇H₄BrClF₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27932574 CAS Number: 915409-64-2 UN: 3265 ADR: 8,III |