5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303354-5G
PC303354-1G
APOSPC303354-5GEA
512
EUR
APOSPC303354-5G
APOSPC303354-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅ClF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22200072 CAS Number: 915409-63-1 |