2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303351-5G
PC303351-1G
APOSPC303351-5GEA
866
EUR
APOSPC303351-5G
APOSPC303351-1G
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₄Br₂F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28785127 CAS Number: 84483-32-9 |