Stampa…
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303349-5G PC303349-1G
APOSPC303349-5GEA 734 EUR
APOSPC303349-5G APOSPC303349-1G
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₁₅H₇BrF₈
Peso molecolare: 419,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30726935
CAS Number: 2149590-94-1