Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303348-1G PC303348-5G
APOSPC303348-1GEA 339 EUR
APOSPC303348-1G APOSPC303348-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉ClFN
Peso molecolare: 173,615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602108
CAS Number: 1365968-65-5