Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303345-1G PC303345-5G
APOSPC303345-1GEA 274 EUR
APOSPC303345-1G APOSPC303345-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602109
CAS Number: 924626-79-9