Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303344-5G PC303344-1G
APOSPC303344-5GEA 857 EUR
APOSPC303344-5G APOSPC303344-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Peso molecolare: 187,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28751763
CAS Number: 1805524-46-2