Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303339-1G PC303339-5G
APOSPC303339-1GEA 299 EUR
APOSPC303339-1G APOSPC303339-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24034366
CAS Number: 1510609-23-0