Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 290 EUR
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24034286
CAS Number: 1536543-76-6