Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303337-1G PC303337-250MG
APOSPC303337-1GEA 857 EUR
APOSPC303337-1G APOSPC303337-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24034192
CAS Number: 1503624-94-9