4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅ClFN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16658721 CAS Number: 1126424-34-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |