Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303331-1G PC303331-5G
APOSPC303331-1GEA 316 EUR
APOSPC303331-1G APOSPC303331-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉ClFN
Peso molecolare: 173,615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23712148
CAS Number: 1427373-84-9