Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303328-5G PC303328-1G
APOSPC303328-5GEA 145 EUR
APOSPC303328-5G APOSPC303328-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09062485
CAS Number: 116759-33-2