Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303327-5G PC303327-1G
APOSPC303327-5GEA 801 EUR
APOSPC303327-5G APOSPC303327-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Peso molecolare: 187,599 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28751776
CAS Number: 1807267-72-6