Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303324-1G PC303324-5G
APOSPC303324-1GEA 316 EUR
APOSPC303324-1G APOSPC303324-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28752149
CAS Number: 1805227-33-1