Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 287 EUR
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClF
Peso molecolare: 237,497 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28751990
CAS Number: 1805042-29-8