Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303321-1G PC303321-5G
APOSPC303321-1GEA 290 EUR
APOSPC303321-1G APOSPC303321-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28751970
CAS Number: 1805042-06-1