Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 719 EUR
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28751755
CAS Number: 177211-30-2