Stampa…
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303318-5G PC303318-1G
APOSPC303318-5GEA 1130 EUR
APOSPC303318-5G APOSPC303318-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 206,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18379811
CAS Number: 1261825-37-9