Stampa…
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303317-5G PC303317-1G
APOSPC303317-5GEA 959 EUR
APOSPC303317-5G APOSPC303317-1G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Peso molecolare: 202,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18395260
CAS Number: 1261675-72-2