3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303315-5G
PC303315-1G
APOSPC303315-5GEA
688
EUR
APOSPC303315-5G
APOSPC303315-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₇BrF₂O Peso molecolare: 237,041 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18394899 CAS Number: 1261645-28-6 |