Stampa…
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303314-5G PC303314-1G
APOSPC303314-5GEA 735 EUR
APOSPC303314-5G APOSPC303314-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18394897
CAS Number: 1261746-67-1