2,4-Difluoro-5-methylcinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303312-5G
PC303312-1G
APOSPC303312-5GEA
902
EUR
APOSPC303312-5G
APOSPC303312-1G
2,4-Difluoro-5-methylcinnamic acid 97%
2,4-Difluoro-5-methylcinnamic acid
Formula:
C₁₀H₈F₂O₂ Peso molecolare: 198,166 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23757123 CAS Number: 1562311-33-4 |