Stampa…
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303311-1G PC303311-5G
APOSPC303311-1GEA 377 EUR
APOSPC303311-1G APOSPC303311-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18825364
CAS Number: 329314-63-8