2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303310-1G
PC303310-250MG
APOSPC303310-1GEA
493
EUR
APOSPC303310-1G
APOSPC303310-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide
Formula:
C₇H₇F₂NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22369817 CAS Number: 1384430-88-9 |