2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303309-1G
PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA
616
EUR
APOSPC303309-1G
APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Formula:
C₇H₇F₂N Peso molecolare: 143,134 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14583001 CAS Number: 1378579-56-6 |