Stampa…
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303305-1G PC303305-5G
APOSPC303305-1GEA 348 EUR
APOSPC303305-1G APOSPC303305-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20656599
CAS Number: 367955-02-0