Stampa…
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303304-1G PC303304-5G
APOSPC303304-1GEA 282 EUR
APOSPC303304-1G APOSPC303304-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19440202
CAS Number: 1242314-98-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III