2,4-Difluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC303303-1G
PC303303-5G
APOSPC303303-1GEA
306
EUR
APOSPC303303-1G
APOSPC303303-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula:
C₈H₇BrF₂ Peso molecolare: 221,042 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19440200 CAS Number: 315204-37-6 UN: 3261 ADR: 8,III |