Stampa…
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303300-1G PC303300-250MG
APOSPC303300-1GEA 1740 EUR
APOSPC303300-1G APOSPC303300-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₈H₇F₄NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30502874
CAS Number: 2149597-25-9