Stampa…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303299-1G PC303299-250MG
APOSPC303299-1GEA 1180 EUR
APOSPC303299-1G APOSPC303299-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₉F₂NO₃S
Peso molecolare: 237,224 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19066363
CAS Number: 1409618-37-6