Stampa…
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303298-1G PC303298-5G
APOSPC303298-1GEA 350 EUR
APOSPC303298-1G APOSPC303298-5G
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Peso molecolare: 190,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28801325
CAS Number: 1785350-84-6