Stampa…
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303297-5G PC303297-10G PC303297-1G
APOSPC303297-5GEA 446 EUR
APOSPC303297-5G APOSPC303297-10G APOSPC303297-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24686080
CAS Number: 1781592-05-9