Stampa…
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303296-5G PC303296-1G
APOSPC303296-5GEA 473 EUR
APOSPC303296-5G APOSPC303296-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29277470
CAS Number: 1429636-88-3