Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303295-1G PC303295-250MG
APOSPC303295-1GEA 1830 EUR
APOSPC303295-1G APOSPC303295-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₈H₈F₃NO₃S
Peso molecolare: 255,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399730
CAS Number: 1261683-36-6