Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303294-1G PC303294-250MG
APOSPC303294-1GEA 870 EUR
APOSPC303294-1G APOSPC303294-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₈H₅F₆NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29277491
CAS Number: 146533-45-1