Stampa…
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303293-1G PC303293-250MG
APOSPC303293-1GEA 1390 EUR
APOSPC303293-1G APOSPC303293-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₈H₇BrF₃NO₃S
Peso molecolare: 334,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29277494
CAS Number: 1980053-36-8