Stampa…
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303292-1G PC303292-250MG
APOSPC303292-1GEA 801 EUR
APOSPC303292-1G APOSPC303292-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso molecolare: 234,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29277478
CAS Number: 1980062-56-3