Stampa…
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303291-1G PC303291-250MG
APOSPC303291-1GEA 688 EUR
APOSPC303291-1G APOSPC303291-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Peso molecolare: 215,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29277474
CAS Number: 1980053-73-3