Stampa…
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303290-1G PC303290-250MG
APOSPC303290-1GEA 575 EUR
APOSPC303290-1G APOSPC303290-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29277488
CAS Number: 1980054-21-4