6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303289-1G
PC303289-250MG
APOSPC303289-1GEA
522
EUR
APOSPC303289-1G
APOSPC303289-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formula:
C₉H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29277473 CAS Number: 1980062-54-1 |