Stampa…
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303286-1G PC303286-5G
APOSPC303286-1GEA 351 EUR
APOSPC303286-1G APOSPC303286-5G
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29277472
CAS Number: 1980049-36-2