6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₆ClF₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29038430 CAS Number: 1858250-05-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |