Stampa…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303281-1G PC303281-250MG
APOSPC303281-1GEA 1070 EUR
APOSPC303281-1G APOSPC303281-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₆BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29038429
CAS Number: 1858251-67-8